Kluczowe dokumenty
29591-U
CGA-350 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Polecane produkty
Parametry
0-100 psi
Opis ogólny
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)