29533-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Carbotrap® 349, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Materiały
glass TD tube
agency
EPA IP-1B
NIOSH 2549
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
linia produktu
Carbotrap®
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, & Carboxen 1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)