Kluczowe dokumenty
28518-U
Supelco
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 40 ea, ASSET®
Synonim(y):
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler, pkg of 40 ea
linia produktu
ASSET®
opakowanie
pkg of 40 ea
metody
active air sampling: suitable
Matryca
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 4 °C. (Przechowywać w lodówce po otrzymaniu)
Informacje prawne
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Puscasu et al.
The Annals of occupational hygiene, 59(7), 872-881 (2015-04-09)
4,4'-methylene diphenyl diisocyanate (MDI) aerosol exposure evaluation in spray foam insulation application is known to be a challenge. Current available techniques are either not user-friendly or are inaccurate or are not validated for this application. A new sampler has recently
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off