Key Documents
28298-U
Supelco
Crimp seals with Viton® septa
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
aluminum seal
black Viton® septum
Właściwości
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
opakowanie
pkg of 288 ea
śr. × grubość
20 mm × 0.76 mm
uszczelka śr.
20 mm
dopasowywanie
thread for 20 mm
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)