Kluczowe dokumenty
27209-U
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
Synonim(y):
Zakręcane fiolki z polipropylenowym korkiem
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
15 mm × 45 mm
septa grubość × śr.
0.060 in. × 0.458 in.
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Zastosowanie
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled have been used for profiling volatile hydrocarbon stress markers during cryopreservation of shoot tips using non-invasive headspace sampling and gas chromatography.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cryopreservation of shoot tips and meristems.
Benson EE, et al.
Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, 163-183 (2007)