Kluczowe dokumenty
27109-U
Supelco
Vial crimp seals with PTFE/silicone/PTFE septa
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 1000 ea
uszczelka śr.
11 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)