Merck
2633625
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
26336254061833415474