Kluczowe dokumenty
25771
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 30 m × 0.53 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Materiały
fused silica tubing
skład
methyl (deactivated)
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.53 mm
Opis ogólny
Dezaktywowane niepolarne rurki ze stopionej krzemionki mogą być używane jako linie transferowe, kolumny ochronne, szczeliny retencyjne lub do tworzenia własnych kolumn. Idealnie nadaje się do stosowania z rozpuszczalnikami wtryskowymi, takimi jak alkany, dwusiarczek węgla i etery.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)