25388
SPB®-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametry
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Wartość beta
88
df
1.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny.
Application: This column is often used for traditional general purpose applications, where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Chawla B.
Journal of Chromatography A, 35 (3), 97-104 (1997)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)