25386
Nukol Capillary GC Column
size × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parametry
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Wartość beta
265
df
0.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
rozmiar × śr. wewn.
60 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
typ kolumny
capillary polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?