25319
SP®-2380 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.20 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G48
Parametry
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
663
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary highly polar
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny.
Application: A highly polar cyanosiloxane column commonly used for separation of geometric (cis/trans) fatty acid methyl ester (FAME) isomers as a group. Also useful when a highly polar general purpose column with good thermal stability is required.
USP Code: This column meets USP G48 requirements.
Phase:
USP Code: This column meets USP G48 requirements.
Phase:
- Stabilized
- Poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane)
- Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
- Kolumna kapilarna2832-2380 może być stosowana do oznaczania składu kwasów tłuszczowych w surowej ropie naftowej w kapilarnej chromatografii gazowej, używanej wraz z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC) w fazie normalnej i odwróconej w celu zbadania zawartości i składu tokoferoli, steroli i fosfolipidów w olejach sojowych pochodzących z genetycznie modyfikowanej soi.
- Stwierdzono, że nadaje się do identyfikacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych z próbek ssaków za pomocą szybkiej chromatografii gazowej.
- Nadaje się do określania poziomu uwodornienia i poziomu rozwoju izomeryzacji podczas procesu uwodornienia olejów jadalnych za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej.
- Nadaje się również do stosowania w chromatografii gazowej wyposażonej w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) do analizy cytotoksyczności kwasów tłuszczowych z olejów z nasion zawierających sprzężone kwasy linolenowe (CLN) na mysich komórkach nowotworowych i ludzkich komórkach białaczki monocytowej.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Effect of genetic modification on the content and composition of bioactive constituents in soybean oil
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (5), 581-586 (1996)
E M Bondia et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(2), 369-374 (1994-08-19)
Total fatty acids in plasma of neonates have been analysed as their methyl esters by gas chromatography. They were separated on a capillary column coated with a SP-2380 stationary phase. As little as 100 microliters of plasma is used for
Fast gas chromatography for the identification of fatty acid methyl esters from mammalian samples.
Stark K and Salem N.
Liposome Technology, 17 (8), 181-181 (2005)
Use of capillary gas chromatography for determining the hydrogenation level of edible oils.
Mateja N and Smidovnik A.
Journal of Chromatography A, 767 (1), 335-339 (1997)
P K Kindel et al.
Carbohydrate research, 199(1), 55-65 (1990-05-15)
The complete acetylation of apiitol required 9 h when acetic anhydride at 120 degrees was used and sodium acetate was the catalyst. Both apiitol pentaacetate and apiitol tetraacetate were detected before acetylation was complete. When the reaction was done in