Kluczowe dokumenty
25054
Supelco
Tenax® GR
stainless steel TD tube, preconditioned
Synonim(y):
Tenax® GR Tube, stainless steel, for PerkinElmer® ATD, 10 pk
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
Materiały
stainless steel TD tube
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 tubes
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Tenax GR
przydatność
suitable for (extends range of Tenax TA)
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)