24086
SPB®-20 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
OSHA 62
meets requirements for USP G32
Parametry
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
Application: This column has intermediate polarity due to the higher (20%) phenyl content, producing a different elution order of polar compounds for confirmational information. It is often used for analyses of aromatic analytes.
USP Code: This column meets USP G32 requirements.
Phase:
USP Code: This column meets USP G32 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane)
- -25 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna ze stopionej krzemionki 2833-20 jest odpowiednia do oddzielania aminokwasów i ketokwasów metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Branched-chain Amino Acids.
Harris RA and Sokatch JR.
Science, 65-66 (2000)