Merck
23862-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 200 ×  ea
Synonim(y):
GC column ferrule 1/16 in. (200 pk)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 200 ×  ea
śr. wewn.
1/16 in.
kompatybilność
1/16 in. O.D. Column
Opis ogólny
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Zastosowanie
Supeltex M-1 Ferrule maybe used for making connection between GC sample lines and the tube during solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)