Kluczowe dokumenty
23399-U
Omegawax Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
meets requirements for USP G16
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
250
df
0.10 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.10 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- 50 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
23399-U | 4061838784278 |