22999
Valco® Unions
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
Synonim(y):
Internal reducing union
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel (nuts and ferrules included)
opakowanie
pkg of 1 ea
otwór
0.75 mm
dopasowywanie
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
kompatybilność
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)