22647
SS-174 PTFE-Faced Septa
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115718
Polecane produkty
Materiały
off-white silicone body (123 mil thick)
yellow PTFE face (2 mil thick)
opakowanie
pkg of 100 ea
Średnica
10 mm ( 13/32 in.)
Opis ogólny
Przegrody z PTFE są odpowiednie do przezwyciężenia degradacji spowodowanej długotrwałymi wysokimi temperaturami, które występują w przegrodach z gumy silikonowej. Degradacja skutkuje dryftem linii bazowej i dodatkowymi pikami. Są one zazwyczaj mocowane z PTFE skierowanym w stronę wypełnienia kolumny.
PTFE-faced septa are designed for applications where greater inertness is required. The off-white silicone rubber body (123 mil thick) provides plenty of support for the yellow PTFE face (2 mil thick). After the PTFE is ruptured during injection, some bleeding may occur. Because this bleed increases as more of the rubber is exposed, we recommend using a needle guide to reduce the size of the punctured area. For use with 200 °C to 300 °C inlet temperatures.
Zastosowanie
Szklane fiolki wyposażone w pręty mieszające mogą być uszczelnione silikonowymi przegrodami PTFE do analizy próbek wody metodą mikroekstrakcji kropli rozpuszczalnika.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Carmen López-Blanco et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 383(4), 557-561 (2005-09-01)
Water contamination due to the wide variety of pesticides used in agriculture practices is a global environmental pollution problem. Analytical methods with low quantification limits are necessary. The application of a new extraction technique, solvent drop microextraction (SDME), followed by
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 62-62 (2008)