Kluczowe dokumenty
22472
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
opakowanie
pkg of 50 ea
śr. wewn.
1/8 in.
kompatybilność
1/8 in. O.D. Column
Opis ogólny
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)