Kluczowe dokumenty
22454
Supelco
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
0.32 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea, I.D. 0.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
śr. wewn.
0.5 mm
kompatybilność
0.32 mm to like I.D. Column
Opis ogólny
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
  • Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)