22275
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonim(y):
SYRINGE,PS-A-2,5ML
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
opis
Series A-2
Właściwości
removable needle Series A2
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 050035
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
pojemność
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Push-button valve - allows instantaneous injection
- Smaller volumes - great for small volatile samples
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)