Kluczowe dokumenty
22268
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 25 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Synonim(y):
SYRINGE,PS-A-2,25UL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
opis
Series A-2
Właściwości
removable needle Series A2
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 050023
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
pojemność
25 μL
Opis ogólny
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
  • Push-button valve - allows instantaneous injection
  • Smaller volumes - great for small volatile samples
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.