22276
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 10 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonim(y):
SYRINGE,PS-A-2,10ML
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22 ga
opis
Series A-2
Właściwości
removable needle Series A2
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 050036
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
- Push-button valve - allows instantaneous injection
- Smaller volumes - great for small volatile samples
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)