Kluczowe dokumenty
22145-U
Supelco
Gas Sampling Bulb
size 1000 mL, PTFE stopcock
Synonim(y):
Żarówka do próbkowania gazu, 1000 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE stopcock
Poziom jakości
metody
whole air sampling: suitable
rozmiar
1000 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Use these glass bulbs to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis. Oven annealed to resist damage during transportation and on-site use. Available with PTFE or high vacuum glass stopcocks. One half-hole cylindrical Thermogreen septum is included with each bulb.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1