Kluczowe dokumenty
20658
Supelco
Thermogreen® LB-1 Septa, solid discs
diam. 11 mm ( 7/16 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
opakowanie
pkg of 50 pkg
producent / nazwa handlowa
Supelco
Średnica
11 mm ( 7/16 in.)
Opis ogólny
Przegroda jest bardzo ważnym elementem systemu wtrysku strzykawkowego. Zazwyczaj są one wykonane z elastomerowych, samouszczelniających się materiałów, takich jak guma silikonowa, neopren lub fluoroelastomery. Są one odpowiednie do wygodnego wprowadzania próbki bez powodowania nieszczelności systemu. Niewłaściwe przegrody rozkładają się w warunkach wysokiej temperatury wlotów kapilarnych, powodując zakłócenia linii bazowej i piki widmowe na chromatogramie.
For use with 50 °C to 300 °C inlet temperatures.
Zastosowanie
956 LB-2 Septa nadaje się do następujących zastosowań:
  • Aby zminimalizować ekstrakcję na lub utratę analitów z włókna do mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) z fiolki podczas analizy metodą GC-MS.
  • Septa termoodporna jest stosowana w instrumentach GC w celu uniknięcia wycieków gazu nośnego, obcych pików i zanieczyszczenia ftalanami.
  • Termoodporna septa wraz z grubą osłoną igły jest stosowana w instrumentach GC, aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych przez mikrostrzykawkę.
  • Jest ona również stosowana w portach pobierania próbek w chromatografach gazowych.
Informacje prawne
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate