Kluczowe dokumenty
21318-U
Supelco
Silica Gel
2% KOH Coated, pkg of 100 g bulk packing
Synonim(y):
Żel krzemionkowy powlekany KOH
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
2% KOH Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
agency
suitable for EPA 1613
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 100 g bulk packing
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
wielkość cząstki
60-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
The treated silica gels that can be typically utilized in the pre-packed multi-layer silica gel columns are available in bulk packages. They are useful for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when samples are relatively clean, e.g. drinking water.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)