21103AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge
About This Item
Polecane produkty
product name
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L45
opis
HPLC guard column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
macierz
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cyclodextrin, beta- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
pH robocze
3.5-7
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.