16019AST
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L63
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
Matryca
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å
Zakres roboczy pH
3.8-6.8
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
- Bonded phase: Teicoplanin
- Operating pH range: 3.8 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) or 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?