Kluczowe dokumenty
13687-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bucket of 1000 g
Synonim(y):
mix mode ion exchange resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form, bucket of 1000 g
Postać
beads
Poziom jakości
opakowanie
bucket of 1000 g
Parametry
60 °C max. temp.
wilgoć
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
metody
LPLC: suitable
macierz
styrene-divinylbenzene (gel)
wielkość cząstki
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH robocze
0-14
pojemność
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
mixed mode
Zastosowanie
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form was used in assessing inorganic nitrogen in litter layer and soil using ion-exchange resin bags on Alpkem autoanalyzer and by ion chromatography.
Mixed bed ion exchange resin specially processed resin for condensate polishing; best for in-process and column demineralization.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)