Kluczowe dokumenty
13128-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Carbowax 20M, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Chromosorb W HP support
grupa aktywna macierzy
5% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)