Kluczowe dokumenty
13094-U
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak QS support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
glass column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matryca
80/100 Porapak QS support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
W kolumnie z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże, a separacja jest osiągana poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem składają się z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny ze szkła Pyrex są formowane w pożądany sposób poprzez zwijanie w temperaturze około 700°C. Kolumny szklane są w niektórych przypadkach poddawane działaniu odczynnika silanizującego w celu wyeliminowania powierzchniowych grup hydroksylowych, które stają się aktywne katalitycznie i wytwarzają asymetryczne piki. Porapak QS jest usieciowaną żywicą poliaromatyczną, która jest zdolna do ekstrakcji związków organicznych i wszelkich metali śladowych związanych z cząsteczkami organicznymi.
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption Behavior of Transition Metal Complexes on Polychlorotrifluoroethylene Resin
Chiyoshi AKITA
Analytical Sciences, 3, 473-474 (1987)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)