Kluczowe dokumenty
12034AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna CHIROBIOTIC T
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L63
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
Matryca
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
teicoplanin glycopeptide phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
3.8-6.8
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
CHIROBIOTIC® T and T2 have teicoplanin as the chiral selector. They offer unique selectivity for a number of classes of molecules, specifically underivatized α, β, γ and cyclic amino acids, N-derivatized amino acids, hydroxy-carboxylic acids, acidic compounds including carboxylic acids and phenols, small peptides, neutral aromatic analytes and cyclic aromatic and aliphatic amines. Separations normally obtained on a chiral crown ether or ligand exchange-type CSPs are also possible on the CHIROBIOTIC® T and T2, but in much simpler mobile phases, like water-alcohol. In addition, all of the known beta-blockers (amino alcohols), and dihydrocoumarins have been resolved. CHIROBIOTIC® T and T2 differ in their bonding chemistry and the pore size of the support particle, giving them different selectivity and preparative capacity.
  • Bonded phase: Teicoplanin
  • Operating pH range: 3.8 - 6.8
  • Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
  • Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) or 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Zastosowanie
  • Opracowanie metody chiralnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS/MS) do wykrywania salbutamolu w próbkach moczu..: Niniejsze badanie przedstawia rozwój chiralnej metody LC-MS/MS wykorzystującej kolumnę 6513 3826 T Chiral HPLC do wykrywania enancjomerów salbutamolu w moczu, prezentując jej zastosowanie w kontroli dopingowej i chemii analitycznej. Badania wykazały zdolność kolumny do precyzyjnego i selektywnego pomiaru chiralnych cząsteczek w złożonych matrycach biologicznych (Chan et al., 2016).
  • Wysokosprawna enancjoseparacja chromatograficzna kwasów 2-aminomono- i dihydroksycyklopentanokarboksylowych oraz 2-aminodihydroksycykloheksanokarboksylowych na makrocyklicznych fazach opartych na glikopeptydach..: Podkreślając wszechstronność 6513 3826 T Chiral HPLC Column, niniejszy artykuł szczegółowo opisuje enancjoseparację cyklicznych aminokwasów krytycznych dla rozwoju nowych farmaceutyków i badań biochemicznych. Skuteczność kolumny w rozdzielaniu złożonych kwasów chiralnych wzmacnia jej znaczenie w badaniach farmaceutycznych i chiralnej analizie chemicznej (Berkecz et al., 2009).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
Mohamed M Hefnawy et al.
Talanta, 61(5), 667-673 (2008-10-31)
A new analytical method for the separation and determination of R-(-)- and S-(+)- baclofen enantiomers in human plasma by high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection was developed. Enantioselective resolution of the baclofen enantiomers was achieved by using teicoplanin macrocyclic
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
M Sanghvi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 933, 37-43 (2013-07-23)
Due to the lack of sensitivity in current methods for the determination of fenoterol (Fen), a rapid LC-MS/MS method was developed for the determination of (R,R')-Fen and (R,R';S,S')-Fen in plasma and urine. The method was fully validated and was linear