Kluczowe dokumenty
11826
Supelco
Coated GC Packing
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 60/80 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
23151817
opakowanie
bottle of 15 g
Parametry
60-175 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
60/80 Carbopack C support
grupa aktywna macierzy
0.2% Carbowax 1500 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group alcohols, esters, ketones, general use
Opis ogólny
Wybór materiału powlekającego zależy od fazy stacjonarnej GC. Carbowax 1500 jest bardzo skutecznym modyfikatorem powierzchni dla adsorbentów z grafitowaną sadzą (GCB), takich jak Carbopack C.
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Zastosowanie
Do analizy metanolu, etanolu, acetonu i izopropanolu w próbkach moczu i krwi wykorzystano kolumnę do chromatografii gazowej wypełnioną Carbowax 1500 na Carbopack C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer
Science, 73-73 (2009)
A simple approach to gas chromatographic microanalysis of alcohols in blood and urine by a direct-injection technique.
Manno BR, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 2 (6), 257-261 (1978)
Studies of ethanol as a volatile stationary phase conditioner in GC.
Parcher JF and Hyver-LoCoco K.
Journal of Chromatographic Science, 21 (7), 304-309 (1983)