11827
Coated GC Packing
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
bottle of 15 g
Parametry
60-175 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
80/100 Carbopack C support
grupa aktywna macierzy
0.2% Carbowax 1500 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group alcohols, esters, ketones, general use
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)