Kluczowe dokumenty
11047-U
Supelco
Carbotrap® Carbon Adsorbent
matrix Carbotrap® C, 20-40 mesh, bottle of 500 g
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Nazwa produktu
Carbotrap® Adsorbent, matrix Carbotrap® C, 20-40 mesh, bottle of 500 g
linia produktu
Carbotrap®
Formularz
granular
opakowanie
bottle of 500 g
metody
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~10 m2/g
Matryca
Carbotrap® C
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-40 mesh
wielkość porów
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
gęstość nasypowa
~0.70 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
2801 C wykorzystano do pobierania próbek i analizy ilościowej substancji lotnych wytwarzanych przez drobnoustroje przy użyciu chromatografii gazowej z desorpcją termiczną.
Adsorbent 2801/1198 może wytrzymać wysoką temperaturę wypalania bez utraty integralności mechanicznej i chemicznej. Ma wysokie powinowactwo do izoprenu i nie zatrzymuje znacznych ilości wody. Ponadto ma tendencję do proszkowania, jeśli jest zbyt ciasno upakowany.
A graphitized carbon black (GCB) can be non-porous or porous. The graphitization process results in a highly pure surface with great adsorption and desorption (if required) properties. Surface interactions depend solely on dispersion (London) forces. These particles are:
  • Granular
  • Friable
  • Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
  • Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbotrap products are a type of GCB adsorbent.
  • Particles are 20/40 mesh
  • These large particles allow high flow rates without excessive pressure drops
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Informacje prawne
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of adsorbents for sampling and quantitative analysis of microbial volatiles using thermal desorption-gas chromatography.
Sunesson A, et al.
Journal of Chromatography A, 699 (1), 203-214 (1995)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
Yifei Sun et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 213-219 (2013-04-17)
A group parameter approach using "total organic halogen" is effective for monitoring gaseous organic halogen compounds, including fluorine, chlorine, and bromine compounds, generated from combustion. We described the use of barrier-discharge radiofrequency-helium-plasma/atomic emission spectrometry, for the detection of semi- and
S Ghittori et al.
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
Produkty
General guidelines for choosing carbon adsorbents, physical characteristics of Supelco® carbon adsorbents, adsorbent cross reference
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.