Kluczowe dokumenty
10306
Supelco
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep S, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32119290
Formularz
solid
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 75 cc
producent / nazwa handlowa
Hayes Separation Inc
Parametry
250 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~583 m2/g
Matryca
HayeSep S
wielkość cząstki
60-80 mesh
gęstość
~0.33 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
Porowate polimery są najbardziej odpowiednim adsorbentem do zastosowań opartych na analizie gazów, kwasów, amin, substancji organicznych o niskiej liczbie atomów węgla i wody. Najlepiej nadają się do chromatografii gazowej i są zasadniczo kopolimerami polidiwinylobenzenu (DVB), które mają bardzo porowatą naturę, od mezoporowatej do mikroporowatej.1365 ma dużą powierzchnię dzięki swoim mikroporom, co czyni go odpowiednim kandydatem do separacji gazów i lotnych związków organicznych (VOC).Ponadto są one stosunkowo obojętne i wykazują hydrofobowość. HayeSep S jest kopolimerem DVB-4-winylo-pirydyny.
HayeSep porous polymers, considered second generation materials, are consistent batch-to-batch, with minimal shrinkage and monomer bleed.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Zastosowanie
HayeSep S został wykorzystany do analizy węglowodorów w celu sprawdzenia mikrobiologicznej produkcji propanu i etanu w głębokich osadach morskich. Został on również wykorzystany do eksperymentów aktywności hydrogenolizy octanu metylu, które przeprowadzono w układzie przepływu gazu w celu zbadania zależności między temperaturą redukcji a aktywnością w katalizowanej miedzią hydrogenolizie estrów i syntezie metanolu.
Informacje prawne
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas Chromatography in Air Pollution Analysis.
Berezkin V.G and Drugov Y.S. et al.
J. Chromatogr. Library, 50-51 (1991)
Gas Chromatography.
Poole C. et al.
Science, 127-130 (2004)
Kai-Uwe Hinrichs et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(40), 14684-14689 (2006-09-23)
Concentrations and isotopic compositions of ethane and propane in cold, deeply buried sediments from the southeastern Pacific are best explained by microbial production of these gases in situ. Reduction of acetate to ethane provides one feasible mechanism. Propane is enriched
The relation between reduction temperature and activity in copper catalysed ester hydrogenolysis and methanol synthesis.
Brands DS, et al.
Catalysis Letters, 36 (3), 175-181 (1996)
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 22-23 (2007)