Kluczowe dokumenty
01344
Dodemorph
reference material
Synonim(y):
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
opis
mixture of isomers (~60% cis and ~40% trans)
Próba
≥98.0% (sum of isomers, GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)