Merck
45506
Supelco
Fluorodifen
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7F3N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.20
Beilstein:
2018474
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C13H7F3N2O5/c14-13(15,16)8-1-6-12(11(7-8)18(21)22)23-10-4-2-9(3-5-10)17(19)20/h1-7H
Klucz InChI
HHMCAJWVGYGUEF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irene Axarli et al.
Journal of molecular biology, 385(3), 984-1002 (2008-11-19)
Glutathione transferases (GSTs) from the tau class (GSTU) are unique to plants and have important roles in stress tolerance and the detoxification of herbicides in crops and weeds. A fluorodifen-induced GST isoezyme (GmGSTU4-4) belonging to the tau class was purified
Daniele Del Buono et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(4), 1324-1329 (2011-02-04)
Many varieties of Italian ryegrass (Lolium multiflorum) show resistance to herbicides; while this ability was frequently attributed to alterations in the target sites of the herbicide's action of the plant or to an efficient oxidative metabolism, little attention has been
S Pflugmacher et al.
Phytochemistry, 54(3), 267-273 (2000-06-28)
Soluble and microsomal glutathione S-transferase activities for five model xenobiotics (nitrobenzene derivatives), two pesticidal xenobiotics (atrazine and fluorodifen), and a natural substrate (cinnamic acid), were determined in 59 different plant species and four plant cell suspension cultures. These enzyme activities
David P Dixon et al.
The Journal of biological chemistry, 278(26), 23930-23935 (2003-04-15)
Plant Tau class glutathione transferases (GSTUs) detoxify diphenylether herbicides such as fluorodifen, determining their selectivity in crops and weeds. Using reconstructive PCR, a series of mutant GSTUs were generated from in vitro recombination and mutagenesis of the maize sequences ZmGSTU1
Daniele Del Buono et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(22), 12109-12115 (2011-10-18)
A study was carried out to compare the effects of treating wheat (Triticum aestivum) and Italian ryegrass (Lolium multiflorum) with atrazine and fluorodifen. The herbicides interfered with photosynthesis and dark respiration, depending on the species. Atrazine decreased photosynthesis in both