ZRB2792
Anti-UBE3A Antibody, clone 1B9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
E6AP ubiquitin-protein ligase, EC: 2.3.2.26, HECT-type ubiquitin transferase E3A, Human papillomavirus E6-associated protein, Oncogenic protein-associated protein E6-AP, Renal carcinoma antigen NY-REN-54, Ubiquitin-protein ligase E3A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 100.69 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... UBE3A(7337)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UBE3A in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected UBE3A in U251-MG cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected UBE3A in Human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound UBE3A peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected UBE3A in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected UBE3A in one million HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1