Key Documents
GF92938607
Zirconium nitride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
ZR536010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 929-386-07
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3