ZRB2786
Anti-GSDMC Antibody, clone 2H7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Gasdermin-C, Melanoma-derived leucine zipper-containing extranuclear factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
Clone, 2H7
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 57.69 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... GSDMC(56169)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Rat kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1,000 dilution of this antibody detected GSDMC in Rat kidney tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GSDMC in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound GSDMC peptide with a KD of 3.1 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GSDMC in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1