Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB2727
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DRP1, klon 1E8 10889 Królik monoklonalny
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko podobne do Dnm1p/Vps1p, Białko podobne do dynaminy, Białko podobne do dynaminy-1, Białko związane z dynaminą 1, Członek rodziny dynamin, bogata w prolinę domena karboksykońcowa mniej, DVLP, Dymple, Dynaminopodobne białko 4, Dynaminopodobne białko IV, EC:3.6.5.5, HdynIV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 82 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, porcine, canine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... DNM1L(10059)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1E8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko podobne do dynaminy-1 (DRP1). Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka podobnego do dynaminy-1 (DRP1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek L6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło DRP1 w lizacie komórek L6.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło DRP1 w lizatach komórek HeLa i NIH3T3.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło DRP1 w wycinkach tkanek ludzkiej trzustki i ludzkich jąder.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło DRP1 w komórkach L6 i SK-OV-3.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd DRP1 z KD wynoszącym 5,6 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko podobne do dynaminy-1 (UniProt: O00429; znane również jako EC:3.6.5.5, Dnm1p/Vps1p-like protein, DVLP, Dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less, Dymple, Dynamin-like protein, Dynamin-like protein 4, Dynamin-like protein IV, HdynIV, Dynamin-related protein 1) jest kodowane przez gen DNM1L (znany również jako DLP1, DRP1) (Gene ID: 10059) u człowieka. DRP1 jest wszechobecnie wyrażanym, homotetramerycznym białkiem, które odgrywa ważną rolę w rozszczepianiu mitochondriów podczas mitozy. Pośredniczy ono w rozszczepieniu błony poprzez oligomeryzację w struktury rurowe związane z błoną, które owijają się wokół miejsca rozszczepienia w celu zwężenia i odcięcia błony mitochondrialnej poprzez mechanizm zależny od hydrolizy GTP. Chociaż DRP1 jest niezbędny, ale nie jest wystarczający do rozszczepienia mitochondriów i wymaga rekrutacji pewnych receptorów, które rekrutują enzym do zewnętrznej błony mitochondrialnej. U ssaków receptory te obejmują MFF, MID49 i MID51. Fosforylacja/defosforylacja DRP1
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)