Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
ZRB2650
Sigma-Aldrich
Anti-Cas9 Antibody, clone 1C12-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:3.1.-.-, SpCas9, SpyCas9, Związana z CRISPR endonukleaza Cas9/Csn1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C12-H1, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 158 kDa
observed mol wt ~158 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1C12-H1 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa Cas9. Jego celem jest epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z C-końcowej części ludzkiego Cas9.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HEK-293 transfekowanych Cas9.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło Cas9 w lizacie z komórek HEK-293 transfekowanych Cas9.
Testowane zastosowania
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył Cas9 w milionie komórek NIH/3T3 transfekowanych Cas9.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cas9 w komórkach NIH/3T3 transfekowanych Cas9.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Związana z CRISPR endonukleaza Cas9/Csn1 (UniProt: Q99ZW2; znana również jako EC:3.1.-.-, SpCas9, SpyCas9) jest kodowana przez gen cas9 (znany również jako csn1, SPy_1046) u Streptococcus pyogenes. Związana z CRISPR endonukleaza Cas9 jest kierowanym przez RNA enzymem endonukleazy DNA związanym z systemem odporności adaptacyjnej CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) u bakterii. Cas9 odgrywa kluczową rolę w mechanizmie obrony przed mobilnymi elementami genetycznymi (wirusami, elementami transpozycyjnymi i plazmidami koniugacyjnymi) poprzez rozszczepianie obcego DNA. Cas9 ma dwupłatową architekturę, z płatem rozpoznającym, który wiąże RNA i płatem nukleazy, który zawiera domeny nukleazy podobne do HNH i RuvC. Domeny te są odpowiedzialne za rozszczepianie odpowiednio nici DNA komplementarnej do RNA prowadzącego i nici przeciwnej. Enzym wymaga przewodnika RNA, który jest komplementarny do docelowej sekwencji DNA i sekwencji sąsiadującego motywu protospacer (PAM) poniżej celu w celu skutecznego wiązania i rozszczepiania. Podstawową funkcją Cas9 jest wprowadzanie dwuniciowych pęknięć w określonych miejscach DNA, które są następnie naprawiane przez natywne mechanizmy naprawcze komórki. Funkcja ta jest wykorzystywana w edycji genomu do wprowadzania delecji, insercji lub zamiany sekwencji DNA. Zastosowanie Cas9 w edycji genomu ma znaczący potencjał terapeutyczny. Poprzez celowanie i modyfikowanie genów związanych z chorobą, Cas9 został zbadany jako narzędzie do leczenia zaburzeń genetycznych, w tym choroby sierpowatej, mukowiscydozy i niektórych rodzajów raka. Jednakże, efekty poza celem i względy etyczne edycji genomu są obszarami aktywnych badań i debat. Precyzyjne i kontrolowane wykorzystanie Cas9 pozostaje kluczowym czynnikiem w przełożeniu jego możliwości na bezpieczne i skuteczne terapie.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)