Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA029318
Sigma-Aldrich
Anti-ASNS antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Przeciwciało Asns, Przeciwciało Asns - przeciwciało anty-ASNS produkowane u królików
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
QHFEFEYQTKVDGEIILHLYDKGGIEQTICMLDGVFAFVLLDTANKKVFLGRDTYGVRPLFKAMTEDGFLAVCSEAKGLVTLKHSATPFLKVEPFLPGHYEVLDLKPNGKVASVEMVKYHHCRDVP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASNS(440)
Opis ogólny
Gen syntetazy asparaginy (ASNS) koduje enzym L-asparaginazę. Gen ASNS znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 7q21.3.
Immunogen
asparagine synthetase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ASNS produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii (1:200). Zostało również użyte w western blotting (1:250) (1:2000).
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
L-asparaginaza ułatwia hydrolizę L-asparaginy do kwasu L-asparaginowego i amoniaku. Mutacje w genie syntetazy asparaginy (ASNS) prowadzą do niedoboru syntetazy asparaginy, który jest autosomalnym recesywnym zaburzeniem neurometabolicznym. Mutacje w tym genie są również związane z małogłowiem, charakteryzującym się małym rozmiarem mózgu i głowy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70199
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dorit Schleinitz et al.
Frontiers in genetics, 9, 245-245 (2018-07-31)
Microcephaly is a devastating condition defined by a small head and small brain compared to the age- and sex-matched population. Mutations in a number of different genes causative for microcephaly have been identified, e.g., MCPH1, WDR62, and ASPM. Recently, mutations
Simone Hettmer et al.
eLife, 4 (2015-10-27)
Current therapies for sarcomas are often inadequate. This study sought to identify actionable gene targets by selective targeting of the molecular networks that support sarcoma cell proliferation. Silencing of asparagine synthetase (ASNS), an amidotransferase that converts aspartate into asparagine, produced
Yong Fu et al.
Frontiers in oncology, 11, 637226-637226 (2021-03-30)
Dysregulated amino acids metabolism reciprocally interplays with evolutionary phenotypic characteristics of cancer cells to enhance metastasis. The high metastasis potential of oral squamous cell carcinoma (OSCC) can manifest with perineural invasion (PNI). We here aimed to determine the role of
Manuel Grima-Reyes et al.
Science advances, 8(27), eabn6491-eabn6491 (2022-07-21)
Depletion of circulating asparagine with l-asparaginase (ASNase) is a mainstay of leukemia treatment and is under investigation in many cancers. Expression levels of asparagine synthetase (ASNS), which catalyzes asparagine synthesis, were considered predictive of cancer cell sensitivity to ASNase treatment
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA029318-100UL4061837128233
HPA029318-25UL4061842959310