Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2626
Sigma-Aldrich
Anti-Trypsin Antibody, clone 1F6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Anionowa trypsyna I, Beta-trypsyna, EC 3.4.21.4, Kationowy trypsynogen, Proteaza serynowa 1, Trypsyna I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F6, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 26.56 kDa
observed mol wt ~27 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PRSS1(5644)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa trypsynę. Jego celem jest epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej trypsyny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki trzustki myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:5000 tego przeciwciała wykryło trypsynę w lizacie tkanki trzustki myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło trypsynę w lizatach tkanek trzustki ludzkiej i szczurzej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło trypsynę w komórkach HT-29.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd trypsyny z KD wynoszącym 1,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło trypsynę w wycinkach tkanki ludzkiej trzustki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Proteaza serynowa 1 (UniProt: P07477; znana również jako EC 3.4.21.4, Anionic trypsin I, Beta-trypsin, Cationic trypsinogen, Trypsin I, Trypsin-1) jest kodowana przez gen PRSS1 (znany również jako TRP1, TRY1, TRYP1) (Gene ID: 5644) u człowieka. Trypsyna-1 jest wydzielaną proteazą serynową, która ulega ekspresji w trzustce i kilku innych tkankach. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-15) i propeptydem (aa 16-23), które są następnie odcinane w celu wytworzenia dojrzałego aktywnego białka (aa 24-247). Rozszczepia grupy karboksylowe obecne na resztach lizyny i argininy. Opisano trzy izoformy trypsyny (trypsyna 1, 2 i 3), które są syntetyzowane i przechowywane w trzustce jako nieaktywne trypsynogeny. Po stymulacji przez cholecystokininę trzustka uwalnia nieaktywne trypsynogeny do jelita, gdzie są one aktywowane przez enterokinazę poprzez rozszczepienie proteolityczne. Może występować w postaci jednołańcuchowej i dwułańcuchowej, które są wytwarzane przez proteolityczne rozszczepienie po argininie 122. Jego siarczanowanie przy tyrozynie 154 zwiększa jego selektywność w stosunku do reszt zasadowych i apolarnych w pozycji P2′ inhibitorów, które wiążą się w sposób podobny do substratu. Mutacje w genie PRSS1 zostały powiązane z dziedzicznym zapaleniem trzustki, które charakteryzuje się zapaleniem trzustki, trwałym zniszczeniem miąższu trzustki, niestrawnością i silnymi atakami bólu brzucha. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Pfützer, R., et al. (2002). Gut. 50(2); 271-272; Koshikawa, N., et al. (1994). Biochem. J. 303(Pt1); 187-190).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)