Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2434
Sigma-Aldrich
Anti-PALS1 Antibody, clone 3F20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko PALS1, Białko błonowe palmitoilowane 5, Białko związane z Lin-71, MAGUK p55 członek podrodziny 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F20, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, canine, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PALS1(64398)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3F20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa PALS1. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego PALS1
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U2OS.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PALS1 w lizacie komórek U2OS.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PALS1 w lizatach z komórek HeLa i MDCK oraz w lizatach tkanki mózgowej myszy i szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PALS1 w lizacie z komórek Caco2 i MDCK typu dzikiego, ale nie w lizacie z komórek MDCK typu knockout PALS1. (Dane dzięki uprzejmości dr Michaela Krahna ze Szpitala Uniwersyteckiego w Munster w Niemczech).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PALS1 w skrawkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd PALS1 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko PALS1 (UniProt: Q8N3R9; znane również jako MAGUK p55 subfamily member 5, Membrane protein palmitoylated 5, Protein associated with Lin-71) jest kodowane przez gen PALS1 (znany również jako MPP5) (Gene ID: 64398) u człowieka. PALS1 jest ewolucyjnie konserwowanym białkiem kompleksu polaryzacji Crumbs, które odgrywa rolę 3201 w tworzeniu polaryzacji apikobazalnej i biogenezie ścisłego połączenia. Bierze również udział w biogenezie połączeń przylegania poprzez zapewnienie prawidłowej lokalizacji białka kompleksu egzocysty EXOC4/SEC8, które umożliwia przemieszczanie się składnika strukturalnego połączenia przylegania CDH1 na powierzchnię komórki. Wykazano, że jest niezbędny podczas embrionalnego i postnatalnego rozwoju siatkówki i jest wymagany do utrzymania komórek progenitorowych móżdżku w niezróżnicowanym stanie proliferacyjnym, zapobiegając ich przedwczesnemu różnicowaniu, potencjalnie poprzez promowanie sygnalizacji mTOR. Jego ekspresja jest obserwowana na zewnętrznej błonie granicznej w siatkówce, nerkach i limfocytach T. Myszy, które są funkcjonalnie haploidalne dla PALS1, rozwijają śmiertelny fenotyp, któremu towarzyszy ciężki białkomocz i tworzenie torbieli nerkowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Berghaus, C., et al. (2022). Front. Mol. Biosci. 9; 792829; Li, Y., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 111(49); 17444-17449).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
KEY is a registered trademark of Hanna Instruments
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)