09-310
Anti-phospho-EGFR (Tyr1069) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1069)
informacje o genach
horse ... Egfr(100067755)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
pig ... Egfr(397070)
rat ... Egf(25313)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Signaling
Kinases & Phosphatases
Jakość
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody detected Tyr1069 phosphorylated EGFR on 10 g of EGF treated A431 lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Komentarz do analizy
Untreated and EGF treated A431 lysates
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1