Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2386
Sigma-Aldrich
Anti-OLFM4/Olfactomedin-4 Antibody, clone 1B10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko antyapoptotyczne GW112, Białko klonu 1 stymulowane przez G-CSF, hGC-1, hOLfD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B10, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... OLFM4(10562)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B10 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Olfactomedin-4 (OLFM4). Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej Olfactomedin-4 (OLFM4).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło OLFM4/Olfactomedin-4 w lizacie tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło OLFM4/Olfactomedin-4 w skrawkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło OLFM4/Olfactomedin-4 w wycinkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd OLFM4/Olfaktomedyny-4 z KD wynoszącym 1,4 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Olfaktomedyna-4 (UniProt: Q6UX06; znana również jako OLM4, białko antyapoptotyczne GW112, białko klonu 1 stymulowane G-CSF, hGC-1, hOLfD) jest kodowana przez gen OLFM4 (znany również jako GW112, UNQ362/PRO698) (Gene ID: 10562) u człowieka. Olfaktomedyna-4 jest homomultimerycznym białkiem, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-20), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Jego domena olfaktomedyny jest zlokalizowana w aminokwasach 245-507. Ulega silnej ekspresji w jelicie cienkim, okrężnicy i prostacie oraz umiarkowanej ekspresji w żołądku i szpiku kostnym. Odgrywa ważną rolę w obronie błony śluzowej żołądka i okrężnicy. Jej ekspresję obserwuje się również w neutrofilach. Jej ekspresja jest zwiększona w wielu infekcjach wirusowych i bakteryjnych i wydaje się odgrywać ważną rolę w regulacji wrodzonej odporności gospodarza na infekcje bakteryjne. Poziomy Olfctomedin-4 są podwyższone we wczesnej fazie S cyklu komórkowego, który wykazuje stopniowy spadek w późnej fazie S. OLFM4 jest genem docelowym dla szlaku sygnałowego Notch, który reguluje proliferację i różnicowanie komórek jelitowych. Ekspresja OLFM4 wzrasta po aktywacji sygnalizacji Notch i gwałtownie spada po leczeniu blokerami Notch. Zwiększoną ekspresję OLFM4 obserwuje się w raku żołądka, trzustki i wczesnym stadium raka okrężnicy. Doniesiono, że promuje proliferację komórek raka trzustki poprzez faworyzowanie przejścia z fazy S do G2/M. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Li, H., et al. (2020). Sci. Rep. 10; Artykuł 21924; Wang, X-Y., et al. (2018). World J. Gastroenterol. 24(17); 1881-1887).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)