Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2022
Sigma-Aldrich
Anti-PKM1 Antibody, clone 1B15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kinaza pirogronianowa PKM;EC:2.7.1.40;Cytozolowe białko wiążące hormony tarczycy;CTHBP;Białko oddziałujące z opą 3;OIP-3;Kinaza pirogronianowa 2/3;Izozym mięśniowy kinazy pirogronianowej;Białko wiążące hormony tarczycy 1;THBP1;p58
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B15, recombinant monoclonal
opis
1B15 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.06 kDa
observed mol wt ~58 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKM(5315)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kinazę pirogronianową PKM, izoformę M1. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej kinazy pirogronianowej PKM, izoforma M1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mysiego serca.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PKM1 w lizacie tkanki mysiego serca.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PKM1 w lizatach tkanek ludzkiego serca i ludzkich mięśni szkieletowych.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PKM1 w wycinkach tkanek ludzkich mięśni szkieletowych.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała PKM1 z KD wynoszącym 3,3 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza pirogronianowa PKM (UniProt: P14618; znana również jako EC:2.7.1.40, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, CTHBP, Opa-interacting protein 3, OIP-3, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase muscle isozyme, Thyroid hormone-binding protein 1, THBP1, p58) jest kodowana przez gen PKM (znany również jako OIP3, PK2, PK3, PKM2) (Gene ID: 5315) u człowieka. PKM jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje przeniesienie grupy fosforylowej z fosfoenolopirogronianu (PEP) na ADP, generując ATP. U ssaków opisano cztery różne izozymy kinazy pirogronianowej (L, R, M1 i M2). M1 jest głównym izozymem występującym w mięśniach, sercu i mózgu, podczas gdy izozym M2 znajduje się we wczesnych tkankach płodowych, a także w większości komórek nowotworowych. PKM1 zastępuje PKM2 po urodzeniu. PKM1 ma wysoką aktywność kinazy pirogronianowej i nie wymaga allosterycznej aktywacji przez D-fruktozo-1,6-bisfosforan (FBP). PKM1 ma wewnętrznie zwiększać wzrost komórek nowotworowych. Aktywuje katabolizm glukozy i stymuluje autofagię/mitofagię, która sprzyja złośliwości. PKM2 może występować jako monomer i homotetramer. Istnieje jako monomer pod nieobecność 1,6-bisfosforanu D-fruktozy (FBP) i odwracalnie łączy się w celu utworzenia homotetrameru w obecności FBP. Jest on allosterycznie aktywowany przez FBP. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Morita, M., et al. (2018). Cancer Cell 33(3); 355-367; Stetak, A., et al. (2007). Cancer Res. 67(4); 1602-1608; Dombrauckas, JD., et al. (2005). Biochemistry. 44(27); 9417-9429; Ashizawa, K., et al. (1991). Biochemistry. 30(29); 7105-7111).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)