Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1949
Sigma-Aldrich
Anti-STAT6 Antibody, clone 1C13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 6; IL-4 Stat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C13, recombinant monoclonal
opis
1C13 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 94.14 kDa
observed mol wt ~105 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT6(6778)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1C13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa STAT6. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego STAT6.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło STAT6 w lizatach komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło STAT6 w skrawkach tkanki ludzkiego jajowodu.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył STAT6 w milionie komórek HepG2.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd STAT6 z KD wynoszącym 1,9 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 6 (UniProt: P42226; znany również jako IL-4 Stat) jest kodowany przez gen STAT6 (Gene ID: 6778) u człowieka. Szlak sygnałowy kinazy Janus (JAK) / przekaźników sygnału i aktywatorów transkrypcji (STAT) odgrywa ważną rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu komórek, migracji komórek i śmierci komórek. Jest to główny mechanizm sygnalizacyjny dla różnych cytokin i czynników wzrostu. Konstytutywna aktywacja lub dysregulacja sygnalizacji JAK/STAT może prowadzić do chorób zapalnych, erytrocytozy, gigantyzmu i białaczki. W komórkach ssaków rozpoznano siedem różnych STAT. Zawierają one konserwowaną resztę tyrozyny w pobliżu C-końca, która jest fosforylowana przez JAK. Ta fosforylacja tyrozyny umożliwia dimeryzację STAT poprzez interakcję z konserwatywną domeną SH2. W swojej utajonej formie STAT znajdują się w cytoplazmie, a po fosforylacji są transportowane do jądra przez mechanizm zależny od importyny. W jądrze dimeryzowane STAT wiążą się ze specyficznymi sekwencjami regulatorowymi, aktywując lub hamując transkrypcję genów docelowych. Aktywowane STAT stymulują transkrypcję genów SOCS, a powstałe białka SOCS wiążą się z fosforylowanymi JAK i blokują ich aktywność. SOCS mogą również wiązać się z fosfotyrozynami na receptorach i blokować rekrutację STAT do tych receptorów. STAT6 jest uważany za klucz do szlaku sygnałowego IL-4 i czynnik napędzający różnicowanie komórek Th2. Pełni podwójną funkcję: transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. Jest zaangażowany w kilka różnych aspektów alergicznej choroby zapalnej, takich jak nadreaktywność dróg oddechowych, nacieki eozynofilowe i odpowiedzi komórek tucznych. Myszy z niedoborem STAT6 są pozbawione większości funkcji fizjologicznych związanych z IL-4, w szczególności zdolności IL-4 do indukowania różnicowania komórek Th2 in vitro. Opisano trzy izoformy STAT6, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Chu-K-H., et al. (2021). Front. Immunol. 11; 615868; Lu, X., et al. (2007). Mol. Cell Biol. 27(6); 2166-2179).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)