Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1889
Sigma-Aldrich
Anti-PTPN21 Antibody, clone 2K11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Fosfataza białkowo-tyrozynowa niereceptorowa typu 21; EC:3.1.3.48; Fosfataza białkowo-tyrozynowa D1; PTPD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2K11, recombinant monoclonal
opis
2K11 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 133.28 kDa
observed mol wt ~130 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN21(11099)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2K11 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa PTPN21. Celuje w epitop w obrębie 23 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej niereceptorowej fosfatazy tyrozynowo-białkowej typu 21 (PTPN21).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek ACHN.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PTPN21 w lizacie komórek ACHN.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PTPN21 w lizatach komórek A549, PC12 i Raw264.7.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd Ptpn21 z KD wynoszącym 1,3 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PTPN21 w wycinkach tkanki ludzkiego pęcherzyka żółciowego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PTPN21 w komórkach A549.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek ACHN.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PTPN21 w lizacie komórek ACHN.
Opis wartości docelowych
Niereceptorowa fosfataza tyrozynowo-białkowa typu 21 (UniProt: Q16825; znana również jako EC:3.1.3.48, fosfataza białkowo-tyrozynowa D1) jest kodowana przez gen PTPN21 (znany również jako PTPD1) (Gene ID: 11088) u człowieka. PTPN21 należy do rodziny niereceptorowych fosfataz białkowo-tyrozynowych. Jego domena fosfatazy tyrozynowej jest zlokalizowana w aminokwasach 896-1167. Jest zlokalizowana głównie w cytoplazmie i jest fosforylowana przez kinazę Src. Reguluje również Src poprzez defosforylację na Tyr 527 w odpowiedzi na stymulację czynnikami wzrostu. PTPN21 tworzy kompleks z aktyną, Src i kinazą adhezji ogniskowej i lokalizuje się w miejscach adhezji ogniskowej. Wywiera znaczący wpływ na adhezję, rozpraszanie i migrację komórek. Stwierdzono, że szczególnie oddziałuje z ETK, a jego reszty 726-848 są niezbędne dla tej interakcji. Interakcja ETK-PTPN21 stymuluje aktywność kinazy ETK, co skutkuje aktywacją STAT3. Wykazano, że PTPN21 bezpośrednio defosforyluje ErbB1 i ErbB4, co powoduje regulację w górę ich sygnalizacji. Powoduje to konstytutywną aktywację Src i wzrost aktywności Elk-1. PTPN21 negatywnie reguluje ekspresję ICAM-1 w ludzkich keratynocytach. PTPN21 ulega nadekspresji w ludzkich żołądkowych komórkach B chłoniaka nieziarniczego, gdzie promuje aktywność STAT5. Wykazuje również najwyższą częstotliwość mutacji w niektórych nowotworach jelita grubego z niestabilnością mikrosatelitarną. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Cho, Y-C., et al. (2017). BMB Rep. 50(11); 584-589; Plani-Lam, JHC., et al. (2016). Br. J. Cancer. 6(1); e388).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)